Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ N60 Mikrovolumen UV-VIS Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer™ N60 UV/Vis-Spektralphotometer für NanoVolume Anwendungen. Quantifizieren Sie DNA, RNA und Proteine und scannen Sie andere Proben innerhalb von Sekunden.
10900.00 € - 11400.00 €
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit | < 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts |
---|---|
Extinktionsbereich | 0,02 bis 330 A |
Anschlüsse | 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN |
Detektortyp | CCD-Array mit 3648 Elementen |
Display | Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel |
Produktcode | Marke | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15442203
|
Implen™
N60-TOUCH |
Netzteil, USB-Kabel, Staubschutzabdeckung, Softwarehandbuch amp; | N60-Touch |
10900.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15715815
|
Implen™
N60-MOBILE |
Akku, Netzteil, USB-Kabel, Staubschutzabdeckung, Softwarehandbuch und Benutzerhandbuch | N60-Mobil |
11400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Das Implen NanoPhotometer™ N60 UV-Vis-Spektralphotometer ist das richtige Instrument für die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteinen oder Zellkulturen, da es vollständige Messdaten von 200 bis 900 nm in nur 0,3–2 μl Probenvolumen bietet. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen lieferbar.
- Erkennungsbereich für dsDNA: 1 ng/μl bis 16.500 ng/μl
- Erkennungsbereich für BSA: 0,03 mg/ml bis 478 mg/ml
- Mindestprobengröße: 0,3 μl
- Scan-Bereich 200 bis 900 nm
- Integrierter Vortex für Röhrchen bis zu 2,0 ml
- Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 2,5–4,0 Sekunden
- Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
- Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
- Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
- Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe dank Sample Compression Technology™
- Sample ControlTM und Blank ControlTM für die Analyse der Probenqualität und die Identifizierung von Kontaminanten
- Steuerungsoptionen: Integriertes 7 in.-Touchscreen, Computer und Tablet
- Ein- und Ausgangsanschlüsse 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
- 21 CFR Teil 11-konforme Software (optional)
- Integrierter Dateiserver
- LIMS-Integration durch REST-API
- Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
< 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts | |
2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN | |
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
<1,8 nm | |
200 bis 900 nm | |
1 bis 16.500 ng/μl | |
1 | |
Linux-basiertes NPOS | |
< 0,5 % bei 240 nm mit NaI | |
± 0,75 nm |
0,02 bis 330 A | |
CCD-Array mit 3648 Elementen | |
20 x 20 x 12 cm | |
Xenon-Blitz | |
90/250 V | |
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert | |
2,5 bis 4,0 s | |
0,67 und 0,07 mm | |
0,3 bis 2 μl | |
Windows 7, 8, 10 (32 und 64 Bit); OS X, iOS; Android-Betriebssystem |
Nur für Forschungszwecke