Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ N60 Mikrovolumen UV-VIS Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer™ N60 UV/Vis-Spektralphotometer für NanoVolume Anwendungen. Quantifizieren Sie DNA, RNA und Proteine und scannen Sie andere Proben innerhalb von Sekunden.
Marke:  Implen™ N60-Touch
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15442203
  • 11100.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Implen NanoPhotometer™ N60 UV-Vis-Spektralphotometer ist das richtige Instrument für die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteinen oder Zellkulturen, da es vollständige Messdaten von 200 bis 900 nm in nur 0,3–2 μl Probenvolumen bietet. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen lieferbar.
  • Erkennungsbereich für dsDNA: 1 ng/μl bis 16.500 ng/μl
  • Erkennungsbereich für BSA: 0,03 mg/ml bis 478 mg/ml
  • Mindestprobengröße: 0,3 μl
  • Scan-Bereich 200 bis 900 nm
  • Integrierter Vortex für Röhrchen bis zu 2,0 ml
  • Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 2,5–4,0 Sekunden
  • Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
  • Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
  • Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
  • Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe dank Sample Compression Technology™
  • Sample ControlTM und Blank ControlTM für die Analyse der Probenqualität und die Identifizierung von Kontaminanten
  • Steuerungsoptionen: Integriertes 7 in.-Touchscreen, Computer und Tablet
  • Ein- und Ausgangsanschlüsse 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
  • 21 CFR Teil 11-konforme Software (optional)
  • Integrierter Dateiserver
  • LIMS-Integration durch REST-API
  • Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
Spezifikation
< 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts
2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch
<1,8 nm
200 bis 900 nm
Netzteil, USB-Kabel, Staubschutzabdeckung, Softwarehandbuch &
2,5 bis 4,0 s
1
Linux-basiertes NPOS
< 0,5 % bei 240 nm mit NaI
± 0,75 nm
0,02 bis 330 A
CCD-Array mit 3648 Elementen
20 x 20 x 12 cm
Xenon-Blitz
90/250 V
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert
1 bis 16.500 ng/μl
N60-Touch
0,67 und 0,07 mm
0,3 bis 2 μl
Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit); OS X, iOS; Android OS
4,5 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Nur für Forschungszwecke