Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC Columns: Edelstahl
Polymersäulenverpackung zur Trennung von anorganischen und organischen Anionen von 10 bis 500 ppm
793.00 € - 6565.00 €
Spezifikation
Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
---|---|
Kompatibilität der mobilen Phase | pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator |
pH | 1 bis 13 |
Porengröße | 100 Å |
Temperatur | 5 °C bis 60 °C |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10722382
|
Hamilton™
79439 |
4.1 mm | 100 mm | 10 μm | 4 ml/min |
793.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11563514
|
Hamilton™
79421 |
2.1 mm | 150 mm | 10 μm | 1 ml/min |
793.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10676591
|
Hamilton™
79433 |
4.1 mm | 250 mm | 10 μm | 2 ml/min |
1085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10451221
|
Hamilton™
79434 |
4.1 mm | 150 mm | 10 μm | 2.5 ml/min |
856.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11577904
|
Hamilton™
79538 |
4.1 mm | 100 mm | 5 μm | 1 ml/min |
962.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10753797
|
Hamilton™
79190 |
2.1 mm | 450 mm | 5 μm | 1 ml/min |
987.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11597904
|
Hamilton™
79810 |
4.1 mm | 50 mm | 5 μm | 1 ml/min |
924.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12366509
|
Hamilton™
79812 |
4.1 mm | 150 mm | 5 μm | 1 ml/min |
1140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11523534
|
Hamilton™
79346 |
4.1 mm | 50 mm | 10 μm | 8 ml/min |
856.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11528164
|
Hamilton™
79353 |
2.1 mm | 250 mm | 12 bis 20 μm | 8 ml/min |
6565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
Einfache Ionenbestimmung
- PRP-X100-Ionenchromatographie-Säulen sind die einfache Möglichkeit, anorganische Ionen zu trennen. Diese Säulen können mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Anionen in fast jeder Probenmatrix, einschließlich Luft, Wasser und Boden, leicht zu bestimmen.
- Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse bei der Verwendung von nasschemischen oder kolorimetrischen Methoden
- Zur Trennung von Ionen bei Konzentrationen von 1 ppm bis 1,000 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
- Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt das Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
- Einfache Trennung schwieriger Anionen wie Zyanid, Borat und Silikat bei hohem pH-Wert (11.5). Die Polymerverpackung ist von pH 1 bis 13 stabil, so dass eine einzige Säule für die Analyse von sowohl gängigen als auch schwierigen Anionen verwendet werden kann.
- Der Leitfähigkeitsnachweis funktioniert durch Messung der erhöhten Leitfähigkeit der eluierenden Probenionen relativ zur Hintergrundleitfähigkeit
Specifications
5000 psi (345 bar) | |
1 bis 13 | |
5 °C bis 60 °C | |
PRP-X100 | |
Ionenaustausch | |
Edelstahl |
pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator | |
100 Å | |
Gehäuse L47 | |
PSDVB/Trimethylammonium | |
Ionenaustausch | |
Säule |