Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC Columns: Edelstahl
Polymersäulenverpackung zur Trennung von anorganischen und organischen Anionen von 10 bis 500 ppm
Marke: Hamilton™ 79421
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
Einfache Ionenbestimmung
- PRP-X100-Ionenchromatographie-Säulen sind die einfache Möglichkeit, anorganische Ionen zu trennen. Diese Säulen können mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Anionen in fast jeder Probenmatrix, einschließlich Luft, Wasser und Boden, leicht zu bestimmen.
- Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse bei der Verwendung von nasschemischen oder kolorimetrischen Methoden
- Zur Trennung von Ionen bei Konzentrationen von 1 ppm bis 1,000 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
- Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt das Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
- Einfache Trennung schwieriger Anionen wie Zyanid, Borat und Silikat bei hohem pH-Wert (11.5). Die Polymerverpackung ist von pH 1 bis 13 stabil, so dass eine einzige Säule für die Analyse von sowohl gängigen als auch schwierigen Anionen verwendet werden kann.
- Der Leitfähigkeitsnachweis funktioniert durch Messung der erhöhten Leitfähigkeit der eluierenden Probenionen relativ zur Hintergrundleitfähigkeit
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
1 ml/min | |
150 mm | |
pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator | |
1 bis 13 | |
5 °C bis 60 °C | |
PRP-X100 | |
Ionenaustausch | |
Edelstahl |
2.1 mm | |
Analyse von Fluorid, Carbonat, Chlorid, Nitrit, Bromid, Nitrat, Phosphat, Sulfat und anderen Ionen | |
5000 psi | |
10 μm | |
100 Å | |
Gehäuse L47 | |
PSDVB/Trimethylammonium | |
Ionenaustausch | |
HPLC-Säule |