Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Leere Klappdeckelgestelle für Pipettenspitzen
Die stapelbaren Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen im Klappdeckelgestell sparen wertvollen Platz im Labor.
27.70 € - 41.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Leere Racks mit Klappdeckel |
---|---|
Form | Quadratisch |
Stapelbar | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10287524
|
Thermo Scientific™
2004-ER |
Klein |
31.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10429844
|
Thermo Scientific™
2006-ER |
Mittel |
41.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10349124
|
Thermo Scientific™
2008-ER |
Groß |
27.70 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die stapelbaren Thermo Scientific™ ART™ leeren aufklappbaren Gestelle für Pipettenspitzen sparen wertvollen Platz im Labor.
Merkmale:
- ART Barriere-Spitzen bieten 100 % Sicherheit gegen Aerosol- und Flüssigkeitskontaminationen
- Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
- Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
Zertifikate:
- Nichtsterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
- Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
Empfohlen für:
- Liquid Handling
- Molekularbiologie
- PCR
- Biotechnologie
Spezifikation
Leere Racks mit Klappdeckel | |
Quadratisch | |
Ja | |
Unsteril |