Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Leere Klappdeckelgestelle für Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit diesen stapelbaren Pipettenspitzen-Klappgestellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2006-ER
30.53 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10429844
  • 42.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die stapelbaren Thermo Scientific™ ART™ leeren aufklappbaren Gestelle für Pipettenspitzen sparen wertvollen Platz im Labor.
Eigenschaften:
  • ART Barrierespitzen bieten 100%ige Sicherheit gegen Aerosol- und Flüssigkeitskontamination.
  • Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
  • Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
Zertifikate:
  • Nichtsterile Produkte, die zertifiziert frei sind von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
  • Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
Empfohlen für:
  • Liquid Handling
  • Molekularbiologie
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
Quadratisch
Unsteril
Medium
Leere Racks mit Klappdeckel
Ja
Aufklappbares Gestell, 10 Tablette/Packung, 5 Packungen/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Leere Klappdeckelgestelle für Pipettenspitzen > Leere Gestelle mit Scharnieren, mittel, nicht steril