Learn More
Thermo Scientific™ Vacutherm Vakuum-Wärme- und -Trockenschränke
Für die schnelle und schonende Trocknung temperaturempfindlicher Materialien. Diese Schränke bieten eine hervorragende Wärmeübertragung und schnelle Aufheizzeiten und minimieren so die Prozessdauer. Eine Vielzahl von Optionen ermöglicht anwendungsspezifische Konfigurationen.
7032.00 € - 26258.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Temperatur (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Temperatur (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10664142
|
Thermo Scientific™
51014550 |
25 l | Mantelheizung VT 6025 | 200 °C | 230 V, 50/60 Hz |
7032.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10451341
|
Thermo Scientific™
51014552 |
25 L | Heizmantel VT 6025 mit Inertgas-Verbindung | 200 °C | 230 V, 50/60 Hz |
8000.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10254604
|
Thermo Scientific™
51014553 |
25 L | Heizmantel VT 6025 mit Inertgas-Anschluss, digitaler Druckanzeige und Schreiberausgang | 200 °C | 230 V, 50/60 Hz |
11600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10019490
|
Thermo Scientific™
51014539 |
53 l | Mantelheizung VT 6060 M | 200 °C | 230 V, 50/60 Hz |
11300.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10488431
|
Thermo Scientific™
51014541 |
128 L | Jacket-Heizung VT 6130 M | 200 °C | 230 V, 50/60 Hz |
16300.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15424610
|
Thermo Scientific™
51014542 |
53 L | Regalheizung VT 6060 P mit Digicon Mehrkanalregler | 300/400 °C | 230 V, 50/60 Hz |
17400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11606380
|
Thermo Scientific™
51014543 |
128 L | Regalheizung VT 6130 P mit Digicon Mehrkanalregler | 300/400 °C | 230 V, 50/60 Hz |
26258.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Für die schnelle und schonende Trocknung temperaturempfindlicher Materialien - bis zu sechs Mal schneller als mit herkömmlichen Trockenschränken ohne Vakuum. Thermo Scientific™ Vacutherm Vakuum-Trockenschränke bieten herausragende Funktionen für schnelles und schonendes Trocknen. Kurze Anheizzeiten und eine hervorragende Wärmeübertragung minimieren die Prozessdauer. Ein Frontfenster aus doppeltem Sicherheitsglas bietet einen einzigartigen Implosionsschutz. Ein modulares System ermöglicht anwendungsspezifische Konfigurationen mit einer großen Auswahl an Geräteoptionen. Es stehen Temperatur- und Druckdokumentation für eine Erfüllung der Anforderungen von ISO 9000 und GLP/GMP zur Verfügung.
- Anwenderfreundliche Kelvitron™ Mikroprozessorsteuerung (mantelbeheizte Schränke) oder Digicon Mehrkanalsteuerung (plattenbeheizte Schränke)
- Analoge Druckanzeige
- Übertemperatursensor schützt Schrank und Probe
- Doppelscheibentüren aus Sicherheitsglas
- Vakuumanschlüsse, Schläuche und Kugelventil aus Edelstahl
- Inertgasanschluss mit Präzisionsventil und Überdruck-Sicherheitsventil für präzise Abgabe nicht brennbarer, ungiftiger Gase
- Standardmäßige DN25-Kabeldurchführung in der Rückwand
Mantelbeheizte Modelle
- Verwendung bei Temperaturen von bis zu 200 °C
Plattenbeheizte Modelle
- Betrieb bei Temperaturen bis 300 °C, optional sogar bis 400 °C
- Ab 300 °C benötigt das Gerät einen werkseitig installierten Digicon S Controller (Teilenr. 51900195)
- Ab 400 °C benötigt das Gerät 51023263 einen werkseitig installierten Digicon S Controller (Teilenr. 51900196)
- Ab 400 °C benötigt das Gerät 51026264 einen werkseitig installierten Digicon S Controller (Teilenr. 51900197)
- Gewährleisten optimale Wärmeübertragung
Empfohlen für:
- Trocknen wärmeempfindlicher Materialien
- Rückstandsfreies Trocknen kompliziert geformter Teile
- Recyclingmöglichkeit der Ausgangsprodukte
Für Anwendungen mit brennbaren Lösungsmitteln fragen Sie bitte Ihren lokalen Ansprechpartner nach unserer BL-Version mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen.
Gewährleistung: 2 Jahr auf Ersatzteile und Arbeiten