Learn More
Thermo Scientific™ Vacutherm Vakuum-Wärme- und -Trockenschränke
Für die schnelle und schonende Trocknung temperaturempfindlicher Materialien. Diese Schränke bieten eine hervorragende Wärmeübertragung und schnelle Aufheizzeiten und minimieren so die Prozessdauer. Eine Vielzahl von Optionen ermöglicht anwendungsspezifische Konfigurationen.
Marke:  Thermo Scientific™ 51014542
14964.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15424610
  • 17989.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die schnelle und schonende Trocknung temperaturempfindlicher Materialien - bis zu sechs Mal schneller als mit herkömmlichen Trockenschränken ohne Vakuum. Thermo Scientific™ Vacutherm Vakuum-Trockenschränke bieten herausragende Funktionen für schnelles und schonendes Trocknen. Kurze Anheizzeiten und eine hervorragende Wärmeübertragung minimieren die Prozessdauer. Ein Frontfenster aus doppeltem Sicherheitsglas bietet einen einzigartigen Implosionsschutz. Ein modulares System ermöglicht anwendungsspezifische Konfigurationen mit einer großen Auswahl an Geräteoptionen. Es stehen Temperatur- und Druckdokumentation für eine Erfüllung der Anforderungen von ISO 9000 und GLP/GMP zur Verfügung.
  • Anwenderfreundliche Kelvitron™ Mikroprozessorsteuerung (mantelbeheizte Schränke) oder Digicon Mehrkanalsteuerung (plattenbeheizte Schränke)
  • Analoge Druckanzeige
  • Übertemperatursensor schützt Schrank und Probe
  • Doppelscheibentüren aus Sicherheitsglas
  • Edelstahl-Vakuumanschlüsse, Schläuche und Kugelventil
  • Inertgasanschluss mit Präzisionsventil und Überdruck-Sicherheitsventil für präzise Abgabe nicht brennbarer, ungiftiger Gase
  • Verschließbare Standard-Durchführung DN25 in der Rückwand
Mantelbeheizte Modelle
  • Verwendung bei Temperaturen von bis zu 200 °C
Plattenbeheizte Modelle
  • Verwendung bei Temperaturen von bis zu 400 °C
  • Ab 300 °C benötigt das Gerät einen werksseitig installierten Digicon S Controller (Teilenr. 51900195)
  • Ab 400 °C benötigt das Gerät einen werksseitig installierten Digicon S Controller (Teilenr. 51900196)
  • Gewährleisten optimale Wärmeübertragung
Empfohlen für:
  • Trocknen wärmeempfindlicher Materialien
  • Rückstandsfreies Trocknen kompliziert geformter Teile
  • Recyclingmöglichkeit der Ausgangsprodukte
Nicht für entzündliche Lösungsmittel geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Regalheizung VT 6060 P mit Digicon Mehrkanalregler
300/400 °C
37,1 x 41,5 x 34,5 cm (14,6 x 16,3 x 13,6 in.)
230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
53 L
Regalheizung mit Digicon Mehrkanalregler
57 x 74,4 x 57,6 cm (22,4 x 29,3 x 22,7 in.)
230 V