Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt
Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesen Multischalen, die über einen erhöhten Wellrand und eine spezielle Oberflächenbehandlung verfügen.
333.00 € - 435.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Mit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung). |
---|---|
Produkttyp | Zellkultur-Schale |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Nunclon Delta |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10119831
|
Thermo Scientific™
140675 |
6 | 75 |
333.00 €
75 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10469282
|
Thermo Scientific™
140685 |
6 | 85 |
357.00 €
85 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10604903
|
Thermo Scientific™
142475 |
24 | 75 |
351.00 €
75 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10376912
|
Thermo Scientific™
142485 |
24 | 85 |
379.00 €
85 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10098870
|
Thermo Scientific™
150628 |
12 | 75 |
347.00 €
75 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10644901
|
Thermo Scientific™
150687 |
48 | 75 |
398.00 €
75 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10235552
|
Thermo Scientific™
152640 |
48 | 85 |
435.00 €
85 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10507591
|
Thermo Scientific™
176740 |
4 | 120 |
386.00 €
120 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Multiwellplatten mit Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine maximale Adhäsion für eine breite Auswahl von Zelltypen. Das offene Format mit dem erhöhten Well-Rand ermöglicht eine bequeme und sichere Manipulation der Zellen.
Nunclon Delta Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Leistung für Zelladhäsion.
- Wells mit flachem Boden und stapelbar
- Geringes Risiko einer Kreuzkontamination durch erhöhte Ränder um die Wells
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Ausgezeichnete optische Qualität
- Alphanumerische Codes zur Wellidentifizierung
Runde Wells
- Belüftete Deckel zum Gasaustausch
- Vertiefte Bereiche um die Wells herum fungieren als Wasserspeicher und minimieren Verdunstungen aus den Wells
- Deckel mit abgeschnittenen Ecken für einfache Ausrichtung
Rechteckige Wells
- Große Kulturfläche
- Standarddeckgläser einlegbar: 24 x 60 mm für 4-Well Platten und 22 x 22 mm for 8-Well Platten
Bestellinformationen:
24-Well-Platten sind 17 mm tief; 4-Well-Platte ist 10 mm tief
Spezifikation
Mit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung). | |
Polystyrol | |
Nunclon Delta |
Zellkultur-Schale | |
Steril | |
Flat Bottom (F-well) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.