Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran
Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien und Seren mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch.
93.80 € - 307.00 €
Spécification
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Filtertyp | Membranfilter |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Anzahl pro Karton | 12 |
Alert:
ACHTUNG:Verwenden Sie nur sterile Flaschen, die für die Verwendung mit Vakuum geeignet sind.Verwenden Sie bei Vakuumanwendungen immer eine Schutzvorrichtung.
Code produit | Marque | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Porengröße | Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Porengröße | Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10598282
|
Thermo Scientific™
596-4520 |
PES | 150 mL | 0,2 μm | 45 mm |
128.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10743281
|
Thermo Scientific™
296-3345 |
PES | 150 mL | 0,45 μm | 33 mm |
123.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10319590
|
Thermo Scientific™
296-4545 |
PES | 150 mL | 0,45 μm | 45 mm |
123.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10526952
|
Thermo Scientific™
595-3320 |
PES | 500 mL | 0,2 μm | 33 mm |
181.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10300461
|
Thermo Scientific™
595-4520 |
PES | 500 mL | 0,2 μm | 45 mm |
158.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10706971
|
Thermo Scientific™
295-3345 |
PES | 500 mL | 0,45 μm | 33 mm |
170.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10646421
|
Thermo Scientific™
295-4545 |
PES | 500 mL | 0,45 μm | 45 mm |
172.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10491093
|
Thermo Scientific™
597-3320 |
PES | 1000 mL | 0,2 μm | 33 mm |
298.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10401103
|
Thermo Scientific™
597-4520 |
PES | 1000 mL | 0,2 μm | 45 mm |
307.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10352911
|
Thermo Scientific™
290-3320 |
SFCA | 150 mL | 0,2 μm | 33 mm |
93.80 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10139560
|
Thermo Scientific™
290-4520 |
SFCA | 150 mL | 0,2 μm | 45 mm |
124.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10027780
|
Thermo Scientific™
290-3345 |
SFCA | 150 mL | 0,45 μm | 33 mm |
99.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10624281
|
Thermo Scientific™
290-4545 |
SFCA | 150 mL | 0,45 μm | 45 mm |
93.80 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10037790
|
Thermo Scientific™
291-3320 |
SFCA | 500 mL | 0,2 μm | 33 mm |
173.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10201371
|
Thermo Scientific™
291-4520 |
SFCA | 500 mL | 0,2 μm | 45 mm |
184.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10529051
|
Thermo Scientific™
291-3345 |
SFCA | 500 mL | 0,45 μm | 33 mm |
140.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10549241
|
Thermo Scientific™
291-4545 |
SFCA | 500 mL | 0,45 μm | 45 mm |
173.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10139800
|
Thermo Scientific™
292-3320 |
SFCA | 1000 mL | 0,2 μm | 33 mm |
214.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10790592
|
Thermo Scientific™
292-4520 |
SFCA | 1000 mL | 0,2 μm | 45 mm |
278.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10441411
|
Thermo Scientific™
596-3320 |
PES | 150 mL | 0,2 μm | 33 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Description
Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien, Seren, Additiven und Puffern mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch. Der Filter ermöglicht schnelle Flussraten und einen hohen Durchsatz für eine erhöhte Filtrationseffizienz durch sein einzigartiges Rapid-Flow Membranstützsystem.
Merkmale:- Markiert mit Katalognummer, Membrantyp, Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum für vereinfachte Rückverfolgbarkeit
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren
- Eingravierte Graduierung zum einfachen Ablesen des Probenvolumens
- Seitlicher Schnellverschlussschlauchadapter für einfachen Wechsel zwischen Filtereinheiten
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
PES-Membran (Polyethersulfon):
- PES gilt als die beste Membran für Zellkulturflüssigkeiten. Es hat die niedrigste Proteinbindung zur Aufrechterhaltung des Proteingleichgewichts und den niedrigsten Anteil an extrahierbaren Substanzen zur Erhaltung der Medienreinheit.
- Die asymmetrische PES-Membran und das einzigartige Rapid-Flow Membranstützsystem ermöglichen schnelle Durchflussraten und einen großen Gesamtdurchsatz für erhöhte Filtrationseffizienz.
- Verwenden Sie 0.2μm Membranen für die Sterilfiltration, 0.45μm Membranen für Flüssigkeitsklärung und Partikelentfernung
Enthält:
Graduierter Polystyrolbehälter, blaues Verbindungsstück mit seitlichem belüftetem Schnellverschluss-Schlauchadapter (Cellulosestopfen), Membranen mit 50, 75, und 90 mm Durchmesser, Gewinde an der Unterseite zum Aufschrauben auf Flaschen mit Halsgrößen von 33 oder 45 mm.
Gewährleistung: 90 Tage
Spécification
Ja | |
Polystyrol | |
12 | |
Flaschenaufsatzfilter |
Membranfilter | |
Steril | |
12 | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.