Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran
Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien und Seren mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch.
Marke: Thermo Scientific™ 597-3320
237.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.22300kg
Benachrichtigungen:
ACHTUNG:Verwenden Sie nur sterile Flaschen, die für die Verwendung mit Vakuum geeignet sind.Verwenden Sie bei Vakuumanwendungen immer eine Schutzvorrichtung.
Beschreibung
Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien, Seren, Additiven und Puffern mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch. Der Filter ermöglicht schnelle Flussraten und einen hohen Durchsatz für eine erhöhte Filtrationseffizienz durch sein einzigartiges Rapid-Flow Membranstützsystem.
- Erhältlich in PES- und SFCA-Membranen. Die Geräte sind entsprechend der Membran farbcodiert.
- Die Geräte verfügen über die höchste Flussrate und die niedrigste Verklumpung unter allen vergleichbaren Alternativen
- 0,1 μm PES zum Mykoplasmaschutz erhältlich
- 0,2 μm PES-Geräte sind Stammzellen- und Maus-Embryo-Assay-getestet (MEA)
- Nicht-pyrogenisch und endotoxin-frei – Rapid-Flow-Filtereinheiten erfüllen die strengsten Prüfstandards jeder Vakuum-Filtrationseinheit
- Erhältlich mit zweckmäßiger steriler Dokumentation
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
0,2 μm | |
33 mm | |
12 | |
1000 mL | |
90 mm |
Membranfilter | |
PES | |
Steril | |
12 | |
Flaschenaufsatzfilter | |
90 mm | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.