Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme
Die sterilen Pipettenspitzen von Thermo Scientific™ für  Beckman™ Liquid Handling-Systeme sind dank der überlegenen Geradlinigkeit der Spitze und des niedrigen %CV-Werts besonders leistungsstark.
Marke:  Thermo Scientific™ 965-261
424.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.35000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13356048
  • 540.00 € / 3840 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Merkmale:
  • Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1536-Deepwell-Mikrotiterplatten
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Spezifikation
30 μ l
Steril
Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Gefiltert
Extra lang