Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme
Die sterilen Pipettenspitzen von Thermo Scientific™ für Beckman™ Liquid Handling-Systeme sind dank der überlegenen Geradlinigkeit der Spitze und des niedrigen %CV-Werts besonders leistungsstark.
540.00 €
Beschreibung
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Merkmale:- Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1.536-Deepwell-Mikrotiterplatten
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Steril | |
Extra lang |