Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetstabentferner
Zum Entnehmen von Rührstäben aus Mischbehältern. Der Rührstabgreifer aus PTFE ist chemisch beständig, inert und auslaufsicher. Mit Alnico V-Magneten im Kern.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
- Inert und auslaufsicher
- Gegossen in reines, FDA-zugelassenes PTFE
- Alnico V-Magnete
- Autoklavierbar
Spezifikation
10 mm | |
Entfernung von Rührstäben aus Gefäßen | |
Weiß | |
PTFE-Rührstäbe |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
10 mm | |
Je 1 | |
450 mm |