Learn More
p-Tolylmagnesiumbromid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10433464
p-Tolylmagnesiumbromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10433464
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10433464
Marke: Thermo Scientific Acros 426761000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
p-Tolylmagnesiumbromid, Lösung mit ca. 0,5 M in Diethylether, AcroSeal, Acros Organics, Menge:800 ml, Verpackung:AcroSeal Glasflasche, Molekülmasse:195,34, CAS:4294-57-9, 60-29-7, Dichte:0,8660 g/ml, Flammpunkt:-40 °C, Molare Masse:195,34
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4294-57-9, 60-29-7
Summenformel C7H7BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 195.34
MDL-Nummer MFCD00000040
InChI-Schlüssel ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide, grignard reagentMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3644322
IUPAC-Name Magnesium;Methylbenzol;Bromid
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolylmagnesium bromide
Dichte 0.8660g/mL
Flammpunkt -40°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4MgBr
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.866
Formelmasse 195.34
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0436951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number426768000,426761000
ChargennummerA0453787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number426768000,426761000
ChargennummerA0451454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number426768000,426761000
ChargennummerA0444421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number426768000,426761000
ChargennummerA0449172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number426768000,426761000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolylmagnesium bromide, ca. 0.4M(10%) solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Name des Produkts
p-Tolylmagnesiumbromid, Thermo Scientific Chemicals >