Learn More
p-Nitrophenyl 2-Acetamid-2-Deoxy-a-D-Glucopyranosid, MP Biomedicals Artikelnummer.: 11449191
p-Nitrophenyl 2-Acetamid-2-Deoxy-a-D-Glucopyranosid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11449191 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 11449191
Marke: MP Biomedicals 0215590180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 10139-02-3
Summenformel C14H18N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 342.304
InChI-Schlüssel OMRLTNCLYHKQCK-KSTCHIGDSA-N
Synonym 4'-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosid, P-Nitrophenyl-n-Acetyl-alpha-d-Glucosaminid, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-Dihydroxy-6-Hydroxymethyl-2-4-Nitrophenoxytetrahydro-2h-Pyran-3-ylacetamid, 4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-a-D-glucopyranosid, 4-Ditrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-Dihydroxy-6-Hydroxymethyl-2-4-Nitrophenoxyoxan-3-ylacetamid, a-d-Glucopyranosid, A-D-Glucosaminid, P-Nitrophenyl-2-Acetamido-2-Deoxy-, a-d-glucosaminide, p-nitrophenyl-n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82398
IUPAC-Name N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]Acetamid
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])CO)O)O
Spezifikation
Menge 100 mg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
p-Nitrophenyl 2-Acetamid-2-Deoxy-a-D-Glucopyranosid, MP Biomedicals >