Learn More
Brady™ T- oder P-Etikettenfahnen aus Polypropylen mit matter Oberfläche für M6/M7
Das weiße B-425 Polypropylen ist für den Thermotransferdruck vorgesehen und eignet sich für Kennzeichnungsanwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität erfordern.
Marke: Brady™ 174733
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Das weiße B-425 Polypropylen ist für den Thermotransferdruck vorgesehen und eignet sich für Kennzeichnungsanwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität erfordern.
- Keine sichtbaren Auswirkungen auf das Etikett, wenn es den meisten Chemikalien, Ölen oder Wasser ausgesetzt wird
- UL- und CSA-Zulassung
- Erfüllt die Anforderungen an halogenfreies Material gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
- Anwendungstemperatur von -70 bis 80°C (-94 bis 176°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-70°C to +130°C | |
0.1143 mm | |
1 in. | |
44.45 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Ohne | |
Matt | |
Polypropylen | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
100 Etiketten | |
-94 °F bis +266 °F | |
0,0046 in. | |
1 x 1,75 in. | |
1,75 in. | |
25.4 mm |