Learn More
P-Benzochinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11468690
P-Benzochinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468690
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11468690
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13162.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
p-Benzoquinone is used as a dienophile in Diels-Alder cycloadditions to prepare naphthoquinones and 1,4-phenanthrenediones. It acts as a dehydrogenation reagent and an oxidizer in synthetic organic chemistry. In the Thiele-Winter reaction, it is involved in the preparation of triacetate of hydroxyquinol by reacting with acetic anhydride and sulfuric acid. It is also used in the synthesis of bromadol and to suppress double- bond migration during olefin metathesis reactions. It is used as a precursor to hydroquinone which finds application in photography and as a reducing agent and an antioxidant in rubber production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Benzoquinon wird als Dienophil in Diels-Alder-Cycloadditionen zur Herstellung von Naphthochchinonen und 1,4-Phenanthrenedionen verwendet. Es dient als Dehydrierungsreagenz und Oxidationsmittel in der synthetischen organischen Chemie. Bei der Thiele-Winter-Reaktion ist es an der Herstellung von Triacetat aus Hydroxychinol beteiligt, indem es mit Essiganhydrid und Schwefelsäure reagiert. Es wird auch zur Synthese von Bromadol und zur Unterdrückung der Doppelbindungsmigration während Olefin-Metathesereaktionen verwendet. In der Fotografie wird es als Vorstufe zu Hydrochinon verwendet und als Reduktionsmittel und Antioxidans in der Gummiproduktion.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Ether, Methanol, Benzol, Aceton und Ethylacetat.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel und reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-51-4
Summenformel C6H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 108.096
MDL-Nummer MFCD00001591
InChI-Schlüssel AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
IUPAC-Name Cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Benzoquinone
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Dichte 1.318
Siedepunkt ∼180°C (sublimation)
Flammpunkt 77°C (171°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Pungent
Menge 100 g
UN-Nummer UN2587
Beilstein 773967
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8074
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether,methanol,benzene,acetone and ethyl acetate.
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2022 Catalog NumberA13162.22,A13162.0B,A13162.30,A13162.0I
Chargennummer10239300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13162.22,A13162.0B,A13162.30,A13162.0I
Chargennummer10239976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13162.22,A13162.0B,A13162.30,A13162.0I
Chargennummer10142229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13162.22,A13162.0B,A13162.30,A13162.0I
Chargennummer10202457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13162.22,A13162.0B,A13162.30,A13162.0I
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Benzoquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Quinone
Name des Produkts
P-Benzochinon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >