Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bakteriologisches Pepton, 500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Das Oxoid Pepton, bakteriologisch ist für den Einsatz bei Bedarf an qualitativ hochwertigem bakteriologischem Pepton bestimmt.
Ein nährstoffreiches Allzweck-Pepton, das speziell für die Verwendung mit anderen raffinierten Kulturmedienbestandteilen vorbereitet wurde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Pepton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Culture media or fermentation processes |
| Menge | 500 g |
| Protein Source | Beef |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.