Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Oxidasestreifen
Die praktischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagenzien und Zubehör erleichtern den Nachweis von gramnegativen Bakterien.
Marke:  Thermo Scientific™ MB1093A
22.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13245769
  • 23.30 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Microbact Mineralöl
Flasche
1 Box
1 Flasche
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4501938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberMB1093A
Chargennummer4485278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog NumberMB1093A
Chargennummer4481617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2024 Catalog NumberMB1093A
Chargennummer4472945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberMB1093A
Chargennummer4470416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberMB1093A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Oxidasestreifen > 50 ml/Fläschchen