Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimethoprim/Sulfamethoxazol-Scheiben (1:19) für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, 10 μg
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testbscheiben.
Marke:  Thermo Scientific™ CT0052B
39.37 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11903972
  • 79.20 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimethoprim/Sulfamethoxazol-Scheiben (1:19) für antimikrobielle Empfindlichkeitstests können Sie über ein Antibiogramm manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen bestimmen.
Die einfache Handhabung wird durch bruchsichere, federbelastete Kassetten, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren für das Ende der Kassette gewährleistet.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige folgender Punkte:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kassette ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, um einen Feuchtigkeitsgehalt von <2 % aufrechtzuerhalten und so eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trimethoprim/Sulfamethoxazol
25 μg
SXT
Antimikrobielle Empfindlichkeit
50 Scheiben/Kassette
Entspricht den CLSI-, DIN- und SFM-Richtlinien
Oxoid Trimethoprim/Sulfamethoxazol-Scheiben (1:19) für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
5 Kassetten/Packung
50 Scheiben/Kassette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6235828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberCT0052B
Chargennummer6243698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberCT0052B
Chargennummer6232835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberCT0052B
Chargennummer6230104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberCT0052B
Chargennummer6227131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberCT0052B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimethoprim/Sulfamethoxazol-Scheiben (1:19) für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, 10 μg > 1,25–23,75 μg