Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enrofloxacin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testbscheiben.
Marke:  Thermo Scientific™ CT0639B
38.29 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11962992
  • 110.00 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von antimikrobiellen Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Enrofloxacin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Die einfache Handhabung wird durch bruchsichere, federbelastete Kassetten, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren für das Ende der Kassette gewährleistet.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige folgender Punkte:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kassette ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, um einen Feuchtigkeitsgehalt von <2 % aufrechtzuerhalten und so eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enrofloxacin
5 μg
ENR
Antimikrobielle Empfindlichkeit
50 Scheiben/Kassette
Entspricht den CLSI- und SFM-Richtlinien
Oxoid Enrofloxacin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
5 Kassetten/Packung
50 Scheiben/Kassette
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6235842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberCT0639B
Chargennummer6206013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberCT0639B
Chargennummer6206012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberCT0639B
Chargennummer6185354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog NumberCT0639B
Chargennummer6185355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog NumberCT0639B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enrofloxacin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests > 5 μg