Learn More
Brand™ Messzylinder der Klasse B mit erhabener Skala, hohe Form
Hergestellt aus hochtransparentem Polymethypenten (PMP). Entspricht DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder der Klasse B mit geprägter Skala kann einer Exposition bis 80 °C standhalten, ohne dass die Fehlergrenzen dauerhaft überschritten werden. Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab. Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen. Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
Marke:  Brand™ 35038
46.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10058640
  • 47.75 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 12681 und DIN 6706.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Exposition bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
  • Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen.
  • Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse B
Autoklavierbar
80 °C
Rund
250 mm
1 ml
±1 ml
1 ml
Hexagonal
Graduierter Messzylinder
Name des Produkts
Brand™ Messzylinder der Klasse B mit erhabener Skala, hohe Form > Volumen: 100 ml; Menge: 10er-Packung