Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol-Selektiv-Ergänzungsstoff, für 500 ml, Mittel
Chloramphenicol-Selektiv-Ergänzungsstoff erleichtert die Isolierung von Fäulnis verursachenden Hefen und Schimmelpilzen.
149.00 € - 495.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Chloramphenicol-Selektiv-Supplement |
---|---|
Form | Gefriergetrocknet |
Produkttyp | Selektive Ergänzung |
Menge | 10 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11464159
|
Thermo Scientific™
SR0078E |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
149.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12771860
|
Thermo Scientific™
SR0078H |
Jedes Fläschchen ergibt 2 ml Medium |
495.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Für die Isolierung verderblicher Hefen und Schimmelpilze Oxoid Chloramphenicol-Selektiv-Supplement, zu DRBC-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0727B, hinzufügen; für die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln zu Bengalrot-Chloramphenicol-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0549B hinzufügen.
Hinzufügung von Agar Base, Teilenr. CM0727B zu DRBC für die Isolierung von verderblichen Hefen und Schimmelpilzen; für die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, Agar Base, Teilenr. CM0549B zu Rose Bengal Chloramphenicol hinzufügen.Spezifikation
Chloramphenicol-Selektiv-Supplement | |
Gefriergetrocknet | |
Selektive Ergänzung | |
10 Stück/Packung |