Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol-Selektiv-Ergänzungsstoff, für 500 ml, Mittel
Chloramphenicol-Selektiv-Ergänzungsstoff erleichtert die Isolierung von Fäulnis verursachenden Hefen und Schimmelpilzen.
Marke: Thermo Scientific™ SR0078E
94.93 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Isolierung verderblicher Hefen und Schimmelpilze Oxoid Chloramphenicol-Selektiv-Supplement, zu DRBC-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0727B, hinzufügen; für die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln zu Bengalrot-Chloramphenicol-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0549B hinzufügen.
Hinzufügung von Agar Base, Teilenr. CM0727B zu DRBC für die Isolierung von verderblichen Hefen und Schimmelpilzen; für die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, Agar Base, Teilenr. CM0549B zu Rose Bengal Chloramphenicol hinzufügen.Spezifikation
Chloramphenicol-Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |