Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ technischer Agar
Der Oxoid technische Agar (Agar Nr. 3) ist ein universeller Agar mit bakteriologischer Qualität.
2455.00 €
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Agar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10148152
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
LP0013T
5 kg
2455.00 €
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid technischer Agar (Agar Nr. 3) ist ein universeller Agar mit bakteriologischer Qualität.
  • Normale Arbeitskonzentration 1.2 %
Nur für Laboranwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Agar
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Laboranwendungen