Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ technischer Agar
Der Oxoid technische Agar (Agar Nr. 3) ist ein universeller Agar mit bakteriologischer Qualität.
Marke:  Thermo Scientific™ LP0013T
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10148152
  • 2455.00 € / 5 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oxoid technischer Agar (Agar Nr. 3) ist ein universeller Agar mit bakteriologischer Qualität.
  • Normale Arbeitskonzentration 1,2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Technischer Agar (Agar Nr. 3) 5 kg
Pulver
Agar
5 kg
Nur für Laboranwendungen