Learn More
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.51 € - 921.59 €
Chemische Identifikatoren
CAS 79-37-8, 75-44-5, 76-02-8
Summenformel C2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.93
MDL-Nummer MFCD00000704
InChI-Schlüssel CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC-Name Oxalsäuredichlorid
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10113280
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
129610250
25 g Glasflasche
42.51 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10497900
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
129611000
100 g Glasflasche
85.02 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10234990
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
129610010
1 kg Glasflasche
412.05 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10247183
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
129610025
2.5 kg Glasflasche
921.59 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
79-37-8, 75-44-5, 76-02-8
126.93
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
65578
C(=O)(C(=O)Cl)Cl
C2Cl2O2
MFCD00000704
oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
Oxalsäuredichlorid
Spezifikation
Oxalyl chloride
-12.0°C
1.4780g/mL
>100°C
97.5% min. (GC)
ClCOCOCl
MFCD00000704
01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
1.478
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in the main common organic solvents :, methylene chloride; dichloroethane; chlorobenzene;, ethylacetate; hexane; acetone; toluene; ether;, benzene; chloroform and ether
C(=O)(C(=O)Cl)Cl
126.93
126.93
Flüssigkeit
79-37-8, 75-44-5, 76-02-8
Farblos bis hellgelb
63.0°C to 64.0°C (763.0 mmHg)
Echt
C2Cl2O2
1.4285 to 1.4305
02, 542
15, 7013
oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Oxalsäuredichlorid
65578
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig bei Einatmen.
Giftig beim Verschlucken.
Verursacht schwere Hautverbrennungen und Augenschäden.
Bei Kontakt mit Wasser werden entzündbare Gase freigesetzt, die sich spontan entzünden können.
Reagiert heftig mit Wasser.
Bei Kontakt mit
GHS-H-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Unter Inertgas handhaben.
Vor Feuchtigkeit schützen.
Entfernen Sie lose Partikel von der Haut.
Tauchen Sie in kühles Wasser/Wrap in nassen Bandagen ein.
BEI EINATMEN
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-200-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KI2950000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Oxalyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.