Learn More
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10247183
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247183
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10247183
Marke: Thermo Scientific Acros 129610025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-37-8, 75-44-5, 76-02-8
Summenformel C2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.93
MDL-Nummer MFCD00000704
InChI-Schlüssel CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC-Name Oxalsäuredichlorid
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalyl chloride
Schmelzpunkt -12.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4780g/mL
Siedepunkt 63.0°C to 64.0°C (763.0 mmHg)
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOCOCl
Brechungsindex 1.4285 to 1.4305
Menge 2.5 kg
Beilstein 02, 542
Fieser 01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
Merck Index 15, 7013
Relative Dichte 1.478
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in the main common organic solvents :, methylene chloride; dichloroethane; chlorobenzene;, ethylacetate; hexane; acetone; toluene; ether;, benzene; chloroform and ether
Formelmasse 126.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
ChargennummerA0465447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
ChargennummerA0438812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
ChargennummerA0450920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
ChargennummerA0411678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >