Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systeme
Mit den Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systemen, vertikalen Proteingelrollen, die durch eine einzigartige Gießmethode überzeugen, können Sie Polyacrylamidgele schneller gießen.
143.00 € - 186.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gelelektrophorese |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ JGC Gelguss-System |
Produktlinie | Owl™ |
Typ | Rollen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Gel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Gel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11932975
|
Thermo Scientific™
JGC-2 |
14 cm |
154.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11942975
|
Thermo Scientific™
JGC-3 |
20 cm |
186.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11952975
|
Thermo Scientific™
JGC-4 |
10 cm |
143.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Gießen Sie Polyacrylamidgele schneller mit Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systemen, vertikalen Proteingelrollen, die eine einzigartige Gießmethode bieten.
- Der Beutel sammelt überschüssiges Polyacrylamid und versiegelt den Gelboden, sodass kein Klebeband und kein unteres Distanzstück erforderlich sind.
- Das Design ermöglicht die Lagerung von Gelen ohne Dehydrierung durch Zugabe von Puffer und Heißversiegelung.
- Das System gießt ein bis vier Gele.
- Wenige bewegliche Teile führen zu einer hervorragenden Haltbarkeit und einer besonders langen Lebensdauer.
Enthält:
- Gießstand
- Blockierplatte
- Dreipunkt-Nivelliersockel
- Distanzstück-Placer
- 25 Gelbeutel
Spezifikation
Gelelektrophorese | |
Owl™ JGC Gelguss-System | |
Owl™ | |
Rollen |