Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systeme
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gießen Sie Polyacrylamidgele schneller mit Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gelguss-Systemen, vertikalen Proteingelrollen, die eine einzigartige Gießmethode bieten.
- Der Beutel sammelt überschüssiges Polyacrylamid und versiegelt den Gelboden, sodass kein Klebeband und kein unteres Distanzstück erforderlich sind.
- Das Design ermöglicht die Lagerung von Gelen ohne Dehydrierung durch Zugabe von Puffer und Heißversiegelung.
- Das System gießt ein bis vier Gele.
- Wenige bewegliche Teile führen zu einer hervorragenden Haltbarkeit und einer besonders langen Lebensdauer.
Im Lieferumfang enthalten:
- Gießstand
- Blockierplatte
- Dreipunkt-Nivelliersockel
- Distanzstück-Placer
- 25 Gelbeutel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gelelektrophorese |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ JGC Gelguss-System |
| Gelgröße | 20 cm x 20 cm |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Rollen |
| Länge (metrisch) Gel | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 Zoll |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Breite (metrisch) Gel | 20 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 6.69 Zoll |
| Mehr anzeigen |