Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D3-14-System
Das Thermo Scientific™ Owl D3-14 Wide Gel System bietet eine einfache, komfortable und schnelle Methode zum Analysieren von Proben auf einem einzigen Agarose-Gel.
18.60 € - 149.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | D3 -Serie Horizontale Elektrophorese-System |
---|---|
Produktlinie | Owl™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11912975
|
Thermo Scientific™
D3-CST-14 |
Externe Gießvorrichtung (keine Träger/Kämme) |
149.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11977515
|
Thermo Scientific™
D3-GK |
Ersatz- Dichtungen (1 Paar) |
18.60 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11922975
|
Thermo Scientific™
D3-UVT-14 |
EasyCast™ abgedichteter UVT-Gelträger |
139.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Owl D3-14 Wide Gel System bietet eine einfache, komfortable und schnelle Methode zum Analysieren von Proben auf einem einzigen Agarose-Gel.
- Der UVT-Gelträger besitzt abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten. Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel bis zu 12 Probensätze untergebracht werden können.
Spezifikation
D3 -Serie Horizontale Elektrophorese-System | |
Owl™ |