Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D3-14-System
Das Thermo Scientific™ Owl D3-14 Wide Gel System bietet eine einfache, komfortable und schnelle Methode zum Analysieren von Proben auf einem einzigen Agarose-Gel.
Marke: Thermo Scientific™ D3-GK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Owl D3-14 Wide Gel System bietet eine einfache, komfortable und schnelle Methode zum Analysieren von Proben auf einem einzigen Agarose-Gel.
- UVT-Gelträger besitzen abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten
- Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel bis zu 12 Probensätze untergebracht werden können
Spezifikation
Ersatz- Dichtungen (1 Paar) | |
D3 -Serie Horizontale Elektrophorese-System | |
Owl™ | |
Dichtung/ Dichtring |