Learn More
Brady™ Ovale Anhänger für M6 und M7
Die stabilen, bedruckbaren, nicht klebenden Polyethylen-Anhänger (B-145) sind reißfest und eignen sich für zahlreiche Kennzeichnungsanwendungen.
120.00 € - 955.00 €
Spezifikation
Typ | Safety Tag |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938 |
Farbe | Grau |
Material | Polyethylen |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung | Höhe (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung | Höhe (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17849164
|
Brady™
174537 |
0.25 in. | 1 in. | M710, BMP71 | 100 Tags |
144.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17878844
|
Brady™
174414 |
0.25 in. | 1 in. | M710, BMP71 | 1000 Tags |
955.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17828754
|
Brady™
174539 |
0.125 in. | 0.758 in. | M710, BMP71 | 100 Tags |
120.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17888984
|
Brady™
174415 |
0.125 in. | 0.758 in. | M710, BMP71 | 1000 Tags |
955.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17859084
|
Brady™
173484 |
0.125 in. | 1.206 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 100 Tags |
127.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17859164
|
Brady™
173486 |
0.25 in. | 1,75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 100 Tags |
152.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Die stabilen, bedruckbaren, nicht klebenden Polyethylen-Anhänger (B-145) sind reißfest und eignen sich für zahlreiche Kennzeichnungsanwendungen.
- Aus kreuzweise laminierter Polyethylen-Folie mit einer Stärke von 9,5 mil und einer für den Thermotransferdruck geeigneten Deckschicht gefertigt
- Für Thermotransferdrucker geeignet, in zweilagiger Ausführung gefaltet, mit druckempfindlichem Klebstoff
- Betriebstemperatur von -40°C bis 100°C (-40°F bis 212°F)
- RoHS-konform
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Safety Tag | |
Grau | |
Matt | |
Roll of Tags | |
0.023 in. | |
-40 bis +212 °F | |
No |
ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938 | |
Polyethylen | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Safety Identification, Wire and Cable Labeling | |
Oval | |
-40 °C bis 100 °C | |
Die-cut | |
Thermal Transfer |