Learn More
Brady™ Ovale Anhänger für M6 und M7
Die stabilen, bedruckbaren, nicht klebenden Polyethylen-Anhänger (B-145) sind reißfest und eignen sich für zahlreiche Kennzeichnungsanwendungen.
Marke: Brady™ 174539
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14700kg
Beschreibung
- Die stabilen, bedruckbaren, nicht klebenden Polyethylen-Anhänger (B-145) sind reißfest und eignen sich für zahlreiche Kennzeichnungsanwendungen.
- Aus kreuzweise laminierter Polyethylen-Folie mit einer Stärke von 9,5 mil und einer für den Thermotransferdruck geeigneten Deckschicht gefertigt
- Für Thermotransferdrucker geeignet, in zweilagiger Ausführung gefaltet, mit druckempfindlichem Klebstoff
- Betriebstemperatur von -40°C bis 100°C (-40°F bis 212°F)
- RoHS-konform
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
100 Tags | |
ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938 | |
Polyethylen | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Safety Identification, Wire and Cable Labeling | |
19.25 mm | |
Oval | |
-40 °C bis 100 °C | |
Die-cut | |
1.206 in. | |
0.125 in. | |
Thermal Transfer |
Safety Tag | |
Grau | |
Matt | |
0.758 in. | |
Roll of Tags | |
0.023 in. | |
-40 bis +212 °F | |
No | |
30.63 mm | |
3.175 mm | |
M710, BMP71 |