Learn More
Buerkle™ OTAL™ Foot Pump aus PVDF
Gewährleisten der Entfernung von Restflüssigkeit mit dieser Fußpumpe. OTAL™ Fußpumpen verfügen über Versorgungsröhrchen aus PVDF, ideal für Säuren und Laugen. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einführen der Behälterhöhe der Fußpumpe an.
Marke: Buerkle™ 5000-4016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfache Handhabung: Beide Hände bleiben zum Befüllen frei
- Fußpumpe kann mit verschiedenen Behältern verwendet werden
- Sehr gute Förderleistung durch großvolumigen Fuß-Tretbalg
- Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälteröffnungen von 30–70 mm Durchmesser
- Mit seinen speziellen Materialeigenschaften hat PVDF eine noch bessere chemische Beständigkeit als Polypropylen.
- Mit seinen speziellen Materialeigenschaften hat PVDF eine noch bessere chemische Beständigkeit als Polypropylen.
- Beständig gegen Chlorbleiche
- Nicht für stark oxidierende Säuren und Laugen
Spezifikation
Industrielle Probenhandhabung von Säuren und Alkalien, nicht für stark oxidierende Säuren und Alkalien | |
Beständig gegen Chlorbleiche | |
Universelle Vakuum- und Druckausgleichsventile aus PVC, für Behälteröffnungen mit einem Durchmesser von 30 mm bis 70 mm. |
PVDF | |
20 l/min |
Topsellers fill off liquids
DateigrößeVersion: 634.4 kB
Topsellers Abfuellen
DateigrößeVersion: 605 kB
BKL008 POMPE A PIED OTAL
DateigrößeVersion: 303.8 kB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ OTAL™ Foot Pump aus PVDF > Flussrate: 20 l/min; Rohrdurchmesser: 16 mm; Eintauchtiefe: 70cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur