Learn More
Heinz Herenz Flüssigmedium-Tupfer, Amies
Reagenzröhrchen mit dem rosafarbenen Schraubverschluss, das 1 ml Ames-Medium enthält und für die Probenahme und Konservierung von aeroben, anaeroben und anspruchsvollen Bakterien innerhalb von 48 Stunden geeignet ist.
Marke: Heinz Herenz 1020204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Transport und die Konservierung mikrobiologischer Proben
- Flüssige Medien ermöglichen eine einfache Verdünnung von Proben
- Führen Sie verschiedene Tests aus einer Probe durch
- Gebrauchsfertiges Gerät, das in einer leicht zu öffnenden Verpackung geliefert wird
- Haltepunkt in der Welle des Applikators ermöglicht einen sicheren und hygienischen Arbeitsablauf
- Voretikettierte Reagenzgläser ermöglichen eine korrekte Identifizierung
- Herstellung nach GMP (Gute Fertigungspraxis) und Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 für hohe Qualität
- Steril (SAL 10-6)
Spezifikation
Transport- und Abstrichtupfer | |
Rosa | |
Reagenzglas mit Schraubverschluss und flüssigen Medien | |
Schaumstoffstab |
Steril | |
Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch | |
Aufreißpackung | |
Fein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heinz Herenz Flüssigmedium-Tupfer, Amies > Spitze: Fein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur