Learn More
Osmiumtetroxid, 2.5 Gew.%, Lösung in tert-Butanol, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
45.93 € - 481.40 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Osmium tetroxide |
---|---|
CAS | 20816-12-0, 75-65-0 |
Farbe | Weiß bis gelb |
Physikalische Form | Schmelzmasse, Kristalle oder Zitronenlösung |
Summenformel | O4Os |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10207073
|
Thermo Scientific Acros
197450010 |
1 mL | Glasflasche |
45.93 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10256970
|
Thermo Scientific Acros
197450050 |
5 mL | Glasflasche |
144.72 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10003433
|
Thermo Scientific Acros
197450250 |
25 mL | Glasflasche |
481.40 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzSpezifikation
Osmium tetroxide | |
Weiß bis gelb | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
4°C | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.2 | |
Glasflasche | |
0.8110g/mL |
20816-12-0, 75-65-0 | |
Schmelzmasse, Kristalle oder Zitronenlösung | |
OsO4 | |
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 | |
15, 6990 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
Osmium(IV)-oxid | |
30318 | |
2.5 wt% Min. | |
0.811 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 244-058-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse RN1140000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.