Learn More
Osmiumtetroxid, 2.5 Gew.%, Lösung in tert-Butanol, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 197450010
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzSpezifikation
Osmium tetroxide | |
Weiß bis gelb | |
1 mL | |
OsO4 | |
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 | |
15, 6990 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
Osmium(IV)-oxid | |
30318 | |
2.5 wt% Min. | |
0.811 |
20816-12-0, 75-65-0 | |
Schmelzmasse, Kristalle oder Zitronenlösung | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
4°C | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.2 | |
Glasflasche | |
0.8110g/mL |
Sicherheit und Handhabung
- Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.