Learn More
Thermo Scientific™ Titratorzubehör für die Orion Star T900 Serie
Minimieren Sie Wartungsausfallzeiten mit einfach zu installierenden Orion Star T900 Titrator-Ersatzteilen. Orion Star Titrator-Zubehör der T900-Serie erweitert die Funktionalität.
Marke: Thermo Scientific™ START-TB1
100.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zubehör und Ersatzteile für den Orion Star T910 pH-Titrator, Orion Star T920 Redox Titrator, Orion Star T930 Ionentitrator und Orion Star T940 All-in-One-Titrator. Zur Erweiterung der Funktionalität Ihres Titrators und zur Minimierung des Wartungsaufwandes.
- Wählen Sie austauschbare Büretten in den Größen von 10 ml, 20 ml oder 50 ml, um Ihren Titrator anzupassen
- Ein Flaschenhalter schützt vor ungewolltem Verschütten des Titriermittels und kann flexibel auf der Laborbank platziert werden
- Farbcodierte Schläuche und Anschlüsse erleichtern die Installation und Wartung
Spezifikation
Orion Star T900 Serie Standard-Schlauchkit, enthält je einen Schlauch Bürette zu Ventil, einen Schlauch Titrierkappe zu Ventil und einen Schlauch Spendersonde zu Ventil | |
Titratorzubehör, Schläuche | |
Orion Star T910 pH-Titrator, Orion Star T920 Redox-Titrator, Orion Star T930 Ionen-Titrator, Orion Star T940 All-in-One-Titrator |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31