Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 Tragbares pH-Messgerät
Mit unserem tragbaren pH-Messgerät, einem anwenderfreundlichen Messgerät für einfache Feldtests, können Sie einfache pH- und Temperaturmessungen durchführen
Marke: Thermo Scientific™ STARA1215
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 tragbaren pH-Messgerät, einem anwenderfreundlichen und kostengünstigen Messgerät für einfache pH-Analysen im Außenbereich, können Sie einfache, routinemäßige pH-, mV- und Temperaturmessungen durchführen. Nehmen Sie pH-Kalibrierungen mit bis zu drei Punkten vor und rufen Sie Kalibrierungspunkte und die Steilheit der Kalibrierung einfach ab. Dank der einfachen Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen gewährleisten. Dieses wasserdichte Messgerät verfügt über ein Gehäuse der Schutzart IP67 zum sicheren Schutz in Außenbereichen.
Thermo Scientific Orion Star A121 Tragbare pH-Messgeräte sind eine einfache, preiswerte Lösung für Ihre routinemäßigen Probenanalysen im Außenbereich. Mit ihrer hervorgehobenen Messtaste, ihren wählbaren Lesemodi und ihrer Messbeständigkeitsanzeige liefern Ihnen unsere einfachen Orion Star A121 pH-Messgeräte Messwerte, denen Sie vertrauen können – und das zu einem attraktiven Preis.
- Messen Sie den pH-, mV- oder den relativen mV-Wert zusammen mit der Temperatur
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Puffer-Erkennung oder manuellen Puffer-Eingabe pH-Kalibrierungen mit bis zu drei Punkten vor
- Die wesentlichen Messungen werden auf der vereinfachten, leicht ablesbaren Anzeige durch ein Symbol für die Temperatur, die Stabilität und den Zustand der Elektroden angezeigt
- Anwenderfreundliche Bedienung mit einfachen Bildschirmanweisungen zur Kalibrierung
- Einfache Abrufbarkeit der Kalibrierungsdaten zur Verfahrensüberprüfung
- Dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers bleiben 50 Werte des internen Datenprotokolls sowie die Geräteeinstellungen selbst bei Stromausfall erhalten
- Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
- Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
- Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Orion Star A121 tragbares Messgerät zur pH-Bestimmung, mit Triode pH/ATC-Elektrode, Lösungen, Schutzhülse und Transportkoffer | |
±0,1 °C | |
±0,01 | |
Keine | |
pH-Wert, rel. mV (RmV) und Temperatur | |
0,01, 0,1 | |
0.1 mV | |
-5 °C bis +105 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen | |
Automatisch mit Auto-Read-Messmodus, manuell mit kontinuierlicher Messung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (separat zu erwerben, Kat.- Nr. 1010003) | |
0.5 kg | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
Orion Star A121 tragbares Messgerät zur Messung von pH/ mV/RmV/Temperatur | |
pH-Elektrode, ORP-Elektrode, ATC-Temperatursonde (inklusive 9107BNMD Orion Triode pH/ATC-Elektrode) | |
± 1999.9 mV | |
pH 7.00 | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1 | |
2000 Stunden |
Star A121 pH-Messgerät, 9107BNMD Orion Triode pH/ATC-Elektrode mit Epoxidschaft und Gelfüllung, 916099 pH-Puffer- und Lösungs-Kit, Schutzhülse für Messgerät, Transportkoffer, 4 Batterien Typ AA, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Prüfzertifika | |
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert | |
Interner Datenpunktspeicher | |
pH-, mV- oder relativer mV-Wert zusammen mit der Temperatur, mV, Relative mV with Temperature | |
-2 bis 16 | |
± 1600,0 | |
1 bis 3 | |
22.0 bis 221.0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
LCD | |
50 | |
BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde) | |
IP-67 | |
24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in. x 3,9 in. x 2,6 in.) | |
2 lbs. | |
Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten | |
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich) | |
Deutsch | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
4 x AA |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30