Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Work with ease using this color-coded pH buffer kit that includes three buffers, storage solution and a storage bottle.
Marke: Thermo Scientific™ 910199
105.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21980" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Merkmale:- pH-Puffer mit Temperaturtabellen auf dem Etikett gewährleisten genaue Kalibrierungen und NIST™ Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
- Puffer mit Farbkennzeichnung: Der pH-4,01-Puffer ist rosa, der pH-7,00-Puffer gelb und der pH-10,01-Puffer blau
Inhalt: Je 475 ml pH 4,00-Puffer (910104), pH 7,00-Puffer (910107), pH 10,01-Puffer (910110) und Standard pH-Elektroden-Aufbewahrungslösung (910001) sowie eine pH-Elektroden-Vorratsflasche.
Spezifikation
Standard All-in-One pH Puffer-Kit | |
475 ml | |
Kit | |
475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of pH electrode storage solution (910001); and 12 mm diameter electrode storage bottle |
Gewährleistet genaue Kalibrierungen und NIST™ Rückverfolgbarkeit | |
Aufbewahrungslösung | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.