Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Artikelnummer. p-10062000
Click to view available options
Beschreibung:
All-in-One Puffer Kit
ROSS All-in-One pH-Puffer-Kit
Standard All-in-One pH Puffer-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
475 Milliliter
60 Milliliter
Artikelnummer. 11317330
Marke: Thermo Scientific™ undefined
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Work with ease using this color-coded pH buffer kit that includes three buffers, storage solution and a storage bottle.
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Jedes Kit enthält jeweils:
  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 4,01 (910104)
  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 7,00 (910107)
  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 10,01 (910110) 
  • 1 x 475 ml-Flasche mit ROSS™ Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden (810001)
  • 60 ml-Flasche mit allgemeiner pH-Elektroden-Reinigungslösung (900024)
  • Vorratsflasche für Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm
Klicken Sie hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS sowie Dateien mit Analysenzertifikaten für Orion Lösungen herunterzuladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ROSS All-in-One pH-Puffer-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Accurate calibrations and NIST traceability, laboratory and bench analysis
pH Siehe einzelne Komponenten
Menge 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 4,01 (910104)
1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 7,00 (910107)
1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 10,01 (910110)
1 x 475 ml-Flasche mit ROSS™ Aufbewahrungslösung für pH-Elekt
Lösungstyp pH-Puffer, Aufbewahrungslösung, Reinigungslösung
Verpackung Kit
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Enthält 475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of ROSS pH electrode storage solution (810001); 60 mL bottle of pH electrode cleaning solution; and 12 mm diameter electrode storage bottle
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.