Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Natrium-Elektroden
Mit diesen Natriumelektroden können Sie Natrium-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
502.50 € - 790.53 €
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper | 0.47 in |
---|---|
Art der Fülllösung | 900010 oder 900012 für niedrigen Na+-Gehalt, ROSS Fülllösung für Natrium-Elektroden:50 mL |
Länge (angloamerikanisch) | 4.72 in |
Länge (angloamerikanisch) Kabel | 39.3 in. |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10451213
|
Thermo Scientific™
8411BN |
BNC |
502.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10384141
|
Thermo Scientific™
|
BNC, wasserdicht |
790.53 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Die Thermo Scientific™ Orion Natrium-Elektroden dient zur raschen, genauen und kostengünstigen Messung von Natrium in wässriger Lösung.
Das einzigartige interne REDOX-System mit ROSS-Elektrode ermöglicht ein schnelleres Ansprechen sowie eine höhere Stabilität und Genauigkeit als bei konventionellen Elektroden.
Die Orion 8411BN ROSS Natrium-Elektrode und die Orion 8611BNWP ROSS Natrium-Kombinationselektrode erlauben die schnelle, genaue und kostengünstige Bestimmung von Natrium in wässrigen Lösungen.- Konzentrationsbereich: gesättigt bis 10-6 M, gesättigt bis 0,02 ppm
- Optimaler Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Kalibrierungsstandards: 10 ppm bis 1000 ppm Na+
- Lieferbar mit wasserfesten BNC- und BNC-Anschlüssen
- Referenz-Fülllösung: 900010 oder 900012 für niedrige Konzentration an Na+
- Der BNWP-Anschluss ist kompatibel mit allen Standard-BNC-Anschlüssen sowohl an Orion Messgeräten als auch an Messgeräten von anderen Anbietern
- Natrium-Elektroden mit BNC-Anschluss werden mit 1 Kabel geliefert
- ROSS Fülllösung für Natriumelektroden: 50 ml
- Natrium-Ionenstärke-Einstelllösung (ISA): 475 ml
- Natrium-Additionsstandard mit bekannter Konzentration: 475 ml
- 1.000 ppm-Natriumstandard mit ISA: 475 ml
- 1.000 ppm-Natriumstandard: 475 ml
- Natrium-Rekonditionierungslösung: 475 ml
- Natriumelektroden-Aufbewahrungslösung: 475 ml
Specifications
0.47 in | |
4.72 in | |
120 mm | |
Glasschaft | |
32 to 176°F | |
0 °C bis 100 °C |
900010 oder 900012 für niedrigen Na+-Gehalt, ROSS Fülllösung für Natrium-Elektroden:50 mL | |
39.3 in. | |
1m | |
Bis 10-6 M, um 0,02 ppm gesättigt Gesättigte | |
ISE-Messgeräte | |
|
Safety and Handling
- Achtung
Hazard Category
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.,Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.,Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.,Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.