Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ REDOX-/ORP-/Temperatur-Elektroden
Die Thermo Scientific™ Orion kombinierte Redox-/ORP-/Temperatur-Elektroden dienen zur Messung des REDOX-Potenzials und der Temperatur und umfassen einen Platin REDOX-Sensor, ein internes Ag/AgCl Referenzsystem und einen eingebauten Thermistor.
347.00 € - 465.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10691033
|
Thermo Scientific™
9179BN |
Triode aus Epoxidharz mit geringem Wartungsaufwand | Orion A+ Serie Messgeräte |
347.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11732857
|
Thermo Scientific™
9179BNMD |
Triode aus Epoxidharz mit geringem Wartungsaufwand | Orion Star Serie Messgeräte |
378.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10080514
|
Thermo Scientific™
9180BNMD |
Wiederauffüllbare Triode aus Epoxidharz | Orion Star Serie Messgeräte |
465.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10315173
|
Thermo Scientific™
9180BN |
Epoxy Refillable Triode | Orion A+ Series Meters |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion kombinierte Redox-/ORP-/Temperatur-Elektroden dienen zur Messung des REDOX-Potenzials und der Temperatur und umfassen einen Platin REDOX-Sensor, ein internes Ag/AgCl Referenzsystem und einen eingebauten Thermistor.
Effiziente gleichzeitige Bestimmung des REFOX-Zustandes und der Temperatur ohne separate Referenzelektrode mit einer einzigen Messung. Eingebauter Thermistor, adaptiert für die automatische Temperaturkompensation (ATC).
Die Elektroden Orion 9179BNMD und Orion 9180BNMD bestehen aus einem Platin-Redoxsensor und einem internen Silber-/Silberchlorid-Referenzsystem und werden zur Analyse von Wasser und Abwasser in der Metallveredelungs- und der Biotech-Industrie angewendet.- Lieferbar entweder als wartungsfreie oder als wiederauffüllbare Epoxidharz-Triode
- Eingebauter Thermistor zur automatischen Temperaturkompensation (ATC)
- Nicht geeignet für die amperometrische oder coulometrische Titration, wie z. B. die Karl-Fischer-Titration
Spezifikation
Epoxid | |
Redox/ORP/Temperatur-Elektrode |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.