Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ REDOX-/ORP-/Temperatur-Elektroden
Mit diesen Redox/ORP/Temp Elektroden können Sie ORP und Temperatur gleichzeitig ohne separate Referenzelektrode in einem einzigen Fall messen.
Marke: Thermo Scientific™ 9180BN
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion kombinierte Redox-/ORP-/Temperatur-Elektroden dienen zur Messung des REDOX-Potenzials und der Temperatur und umfassen einen Platin REDOX-Sensor, ein internes Ag/AgCl Referenzsystem und einen eingebauten Thermistor.
Effiziente gleichzeitige Bestimmung des REFOX-Zustandes und der Temperatur ohne separate Referenzelektrode mit einer einzigen Messung. Eingebauter Thermistor, adaptiert für die automatische Temperaturkompensation (ATC).
Die Elektroden Orion 9179BNMD und Orion 9180BNMD bestehen aus einem Platin-Redoxsensor und einem internen Silber-/Silberchlorid-Referenzsystem und werden zur Analyse von Wasser und Abwasser in der Metallveredelungs- und der Biotech-Industrie angewendet.- Lieferbar entweder als wartungsfreie oder als wiederauffüllbare Epoxidharz-Triode
- Eingebauter Thermistor zur automatischen Temperaturkompensation (ATC)
- Nicht geeignet für die amperometrische oder coulometrische Titration, wie z. B. die Karl-Fischer-Titration
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Epoxy Refillable Triode | |
Epoxid | |
Orion A+ Series Meters | |
Redox/ORP/Temperatur-Elektrode |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.