Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenwartungskits für Messgeräte für gelösten Sauerstoff
Mit diesen speziellen Kits zur Sondenwartung können Sie eine optimale Leistung von Sonden mit gelöstem Sauerstoff gewährleisten.
120.00 € - 227.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sonde und Messgerät für gelösten Sauerstoff |
---|---|
Typ | Zubehör für Sonden für gelösten Sauerstoff |
Enthält | 2 Membrankappen, Elektrolytlösung und Polierpapier |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10336112
|
Thermo Scientific™
080113 |
Für Orion 080510MD, 081010MD, 08101 Sonden |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10152962
|
Thermo Scientific™
080513 |
Wartungsset für Sonden |
227.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15942111
|
Thermo Scientific™
080513 |
Wartungsset für Sonden |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Tragen Sie dazu bei, die optimale Leistung der polarographischen Orion-Sonden mit den Thermo Scientific™ Orion™-Sonden-Wartungskits für Gelöstsauerstoff-Messgeräte sicherzustellen, die Elektrolytlösung, Polierscheibe und zwei Membrankappen enthalten.
Garantie: Direkt aus der Verpackung.Spezifikation
Sonde und Messgerät für gelösten Sauerstoff | |
Zubehör für Sonden für gelösten Sauerstoff | |
2 Membrankappen, Elektrolytlösung und Polierpapier |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.