Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenwartungskits für Messgeräte für gelösten Sauerstoff
Mit diesen speziellen Kits zur Sondenwartung können Sie eine optimale Leistung von Sonden mit gelöstem Sauerstoff gewährleisten.
Marke:  Thermo Scientific™ 080513
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15942111
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Tragen Sie dazu bei, die optimale Leistung der polarographischen Orion-Sonden mit den Thermo Scientific™ Orion™-Sonden-Wartungskits für Gelöstsauerstoff-Messgeräte sicherzustellen, die Elektrolytlösung, Polierscheibe und zwei Membrankappen enthalten.
Garantie: Direkt aus der Verpackung.
Spezifikation
Spezifikation
Wartungsset für Sonden
Sonde und Messgerät für gelösten Sauerstoff
Zubehör für Sonden für gelösten Sauerstoff
2 Membrankappen, Elektrolytlösung und Polierpapier
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.