Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösungen für ionenselektive Elektrode
Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit diesen ISE-Fülllösungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 900063
114.57 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11956079
  • 120.60 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Fülllösungen Diese Lösungen wurden speziell für die empfohlenen ionenselektiven Elektroden entwickelt und verhindern Elektrodenstörungen durch Fülllösungen.
Merkmale:
  • Füll-/Wartungslösungen sind für den Einsatz mit ionenselektiven Elektroden (ISE) von Thermo Scientific™ Orion™ vorgesehen.
  • Optimum Result™ Diese ISE-Fülllösungen wurden speziell für die Ionplus™-Serie der ionenselektiven Elektroden entwickelt
Bestellinformationen:
  • Verpackt als Satz von 5 Flaschen mit je 2 oz. (5 x 60 ml), außer Kat. Nr. 951209, 951202 und 950202, verpackt als eine 60 ml-Flasche (2 oz.) und Kat. Nr. 954602, die als eine 50 ml-Flasche (1,6 oz.) geliefert wird.
Hinweis:
Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900018
Neue Artikelnummer: 900018-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fülllösung Optimum Results D für Bromid, Kupfer- und Iodid-ISE
Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
5 x 60 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: water, ammonium sulfate, sodium chloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösungen für ionenselektive Elektrode > Fülllösung Optimum Results D für ionplus Bromid, Kupfer- und Iodid-ISE, 5 x 60 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.