Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösungen für ionenselektive Elektrode
Artikelnummer. p-4521279
Click to view available options
Menge:
60 ml
60 mL
5 x 60 ml
5 x 60 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE
Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden, Cupric ISE, Iodide ISE
Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
60 Milliliter
Artikelnummer. 12084502
Marke: Thermo Scientific™ 900010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit diesen ISE-Fülllösungen.
Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Fülllösungen Diese Lösungen wurden speziell für die empfohlenen ionenselektiven Elektroden entwickelt und verhindern Elektrodenstörungen durch Fülllösungen.
Merkmale:
  • Füll-/Wartungslösungen sind für den Einsatz mit ionenselektiven Elektroden (ISE) von Thermo Scientific™ Orion™ vorgesehen.
  • Optimum Result™ Diese ISE-Fülllösungen wurden speziell für die Ionplus™-Serie der ionenselektiven Elektroden entwickelt
Bestellinformationen:
  • Verpackt als Satz von 5 Flaschen mit je 2 oz. (5 x 60 ml), außer Kat. Nr. 951209, 951202 und 950202, verpackt als eine 60 ml-Flasche (2 oz.) und Kat. Nr. 954602, die als eine 50 ml-Flasche (1,6 oz.) geliefert wird.
Hinweis:
Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900018
Neue Artikelnummer: 900018-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fülllösung für ionenselektive Ammoniak-Elektroden
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
Typ Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Menge 5 x 60 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Reference Electrode Filling Solution 2M NH4Cl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium chloride
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.